Läs mer
ASTM Metod D5191 ångtryck - 68,3 kPa (9,91 psi), Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313618
Change view
Kvantitet:
10 x 10 ml
Produktkod. Kvantitet
30313618 10 x 10 ml
1 options
Produktkod. 30313618 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010494
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentane
CAS 287-92-3
Analyt- eller komponentnamn Cyclopentane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H10
Koncentration 100 %
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclopentane, Exxsol Cyclopentane S, Exxsol HP 95, H&N, IP 85, Marukazol FH, NSC 60213, Pentamethylene, Zeonsolv HP
InChI formel InChI=1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
LEDER C1CCCC1
IUPAC-namn cyklopentan
Molekylvikt (g/mol) 70.13
Kvantitet 10 x 10 ml
Formel vikt 70,0783 g/mol