Läs mer
ASTM Method D5441 Methyl tert-butyl ether Contaminant Standard Low Concentration, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene∣2-methyl-2-butene∣2-Methylbutane∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene∣cis-2-Pentene∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methanol∣n-Pentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣trans-2-Pentene |
| CAS | 123-48-8, 107-39-1, 513-35-9, 78-78-4, 141-70-8, 627-20-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene∣2-methyl-2-butene∣2-Methylbutane∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene∣cis-2-Pentene∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methanol∣n-Pentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣trans-2-Pentene |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | MTBE |
| Kvantitet | 5 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,2,4,6,6-pentamethyl-3-heptene 0.1 wt%∣2,4,4-Trimethyl-1-pentene 0.1 wt%∣2-methyl-2-butene 0.1 wt%∣2-Methylbutane 0.1 wt%∣4,4-dimethyl-2-neopentyl-1-pentene 0.1 wt%∣cis-2-Pentene 0.1 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 0.1 wt%∣Methanol 0.1 wt%∣n-Pentane 0.1 wt%∣tert.-Butanol 0.1 wt%∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 0.1 wt%∣trans-2-Pentene 0.1 wt% |