Läs mer
ASTM Metod D5501 96% etanol QC-kontrollblandning i etanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318130
Change view
Kvantitet:
10 x 2 ml
Produktkod. Kvantitet
30318130 10 x 2 ml
1 options
Produktkod. 30318130 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGH09000173EL
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol∣Methanol∣n-Heptane
CAS 64-17-5, 67-56-1, 142-82-5
Analyt- eller komponentnamn Ethanol∣Methanol∣n-Heptane
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Etanol
Kvantitet 10 x 2 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Methanol 1000 μg/mL∣n-Heptane 40000 μg/mL∣Ethanol 1000000 μg/mL