Läs mer
ASTM Method D5501 Ethanol Standard Kit, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4-Trimethylpentane∣Ethanol∣Methanol∣n-Heptane |
| CAS | 540-84-1, 64-17-5, 67-56-1, 142-82-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2,4-Trimethylpentane∣Ethanol∣Methanol∣n-Heptane |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Kvantitet | 5 x 2 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,2,4-Trimethylpentane 695300 μg/mL∣Methanol 0.1(0.6) wt%∣n-Heptane 0.5(10) wt%∣Ethanol 20.0(99.4) wt% |