Läs mer
ASTM Metod D5580 Aromatiska kvantitativa kalibreringsblandningar med IS Standard 4, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309709
Change view
Kvantitet:
1 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309709 1 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30309709 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA0900072
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-63-6, 540-84-1, 591-78-6, 71-43-2, 100-41-4, 95-47-6
Analyt- eller komponentnamn 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Kvantitet 1 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Benzene 1.8 %∣Toluene 2.25 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 4.5 %∣Ethylbenzene 4.5 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4.5 %∣2-Hexanone 10 %∣2,2,4-Trimethylpentane 72 %