Läs mer
ASTM Metod D5580 Daglig kvalitetskontrollstandard, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 100-41-4, 91-20-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Kvantitet | 5 x 10 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 1 %∣Naphthalene 1 %∣n-Dodecane 1 %∣Ethylbenzene 2 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 3 %∣Benzene 4 μg/mL∣n-Decane 10 %∣n-Octane 15 %∣2,2,4-Trimethylpentane 20 %∣n-Hexane 580 μg/mL∣Toluene 1780 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4340 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 4340 μg/mL∣n-Heptane 10000 μg/mL |