Läs mer
ASTM Method D5769 Internal Standard Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327884
Change view
Kvantitet:
5 x 5 ml
Produktkod. Kvantitet
30327884 5 x 5 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327884 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000136
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8
CAS 1076-43-3, 25837-05-2, 1146-65-2
Analyt- eller komponentnamn Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Kvantitet 5 x 5 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Benzene-D6 2 wt%∣Ethylbenzene-d10 2 wt%∣Naphthalene D8 19.9 wt%