Läs mer
ASTM Method D5769 Internal Standard Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8 |
| CAS | 1076-43-3, 25837-05-2, 1146-65-2, 2037-26-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Kvantitet | 5 x 10 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Benzene-D6 2 wt%∣Ethylbenzene-d10 2 wt%∣Naphthalene D8 8.8 wt%∣Toluene D8 57.9 wt% |