Läs mer
ASTM Method D5769 Internal Standard Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309776
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
30309776 10 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309776 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000137
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8
CAS 1076-43-3, 25837-05-2, 1146-65-2, 2037-26-5
Analyt- eller komponentnamn Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8
Frakt skick +20°C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Kvantitet 10 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Benzene-D6 2 wt%∣Ethylbenzene-d10 2 wt%∣Naphthalene D8 9 wt%∣Toluene D8 58 wt%