Läs mer
ASTM Metod D5769 Kvalitetskontrollreferensmaterial med 3 IS i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Benzene-D6∣Ethylbenzene∣Ethylbenzene-d10∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣Naphthalene D8∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 1076-43-3, 100-41-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Benzene-D6∣Ethylbenzene∣Ethylbenzene-d10∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣Naphthalene D8∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Isooktan |
| Kvantitet | 10 x 2 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Naphthalene D8 1 wt%∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 3 wt%∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 3 wt%∣n-Dodecane 5 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 11.9 wt%∣n-Decane 12 wt%∣n-Hexane 12 wt%∣n-Heptane 16.9 wt%∣n-Octane 16.9 wt%∣Benzene 10000 mg/kg∣Naphthalene 10000 mg/kg∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 20000 mg/kg∣Benzene-D6 20000 mg/kg∣Ethylbenzene-d10 20000 mg/kg∣1,2,4-Trimethylbenzene 30000 mg/kg∣Ethylbenzene 30000 mg/kg∣Toluene 90000 mg/kg |