Läs mer
ASTM Metod D6293 O-PONA Olefinblandning, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318597
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318597 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30318597 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000607HH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene
CAS 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Analyt- eller komponentnamn 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Hexan/Heptan
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1-Heptene 2 %∣1-Hexene 2 %∣1-Octene 2 %∣1-Nonene 3 %∣1-Pentene 5 %