Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ ASTM Päronformade centrifugrör
Produktkod. 10613765
Change view
Längd (metrisk):
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10613765 160 mm Varje
1 options
Produktkod. 10613765 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05675005
Beräknad leverans: 15-10-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ ASTM Päronformade centrifugrör är idealiska för att snurra prover för att separera fasta ämnen från flytande kemiska lösningar.
  • Cylindrisk bas
  • ASTM D 96
  • Lastkapacitet upp till RZB 700
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Längd (metrisk) 160 mm
Bottenform Konisk
Max. RCF 700 x g