Läs mer
VEE GEE ASTM Specifik vikt hydrometer
Beskrivning
- Cirka Längd: 330 mm
- Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Specifik vikt hydrometer |
| ASTM-nummer | 131H |
| Ökar | 0.001 |
| Längd (metrisk) | 26 cm |
| Beskrivning | ASTM Specifik vikt hydrometer, ASTM 131H, 1,300 till 1,350 |
| Material | Glas |
| Specifik viktområde | 1.300 till 1.350 |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |