Läs mer
Endecotts ASTM Rostfritt sil, 20 cm.
Beskrivning
- Varje Endecotts testsil levereras med ett kalibreringscertifikat.
- Testsikter inspekteras och kalibreras enligt procedurer som anges i paragraf 5.1, tabell 1 i ISO3310-1 respektive ASTM E11.
- Varje sil levereras med ett kalibreringscertifikat som inkluderar all information som tidigare angetts i efterlevnadscertifikatet och mer.
- Certifikatet registrerar antalet uppmätta öppningar och tråddiametrar, genomsnittlig aperturstorlek och standardavvikelse separat för varp- och inslagsriktning.
- Typen av väv kommer också att nämnas.
- Dessutom är de individuellt serienumrerade för att ge full spårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Testsikt |
| Diameter (engelska) Yttre | 8 tum |
| För användning med (applikation) | Partikelstorlek |
| Diameter (metrisk) Yttre | 203 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Skärmstorlek | 1.70 mm |
| Mesh material | Rostfritt stål |
| Silnummer | 12 |