Läs mer
Endecotts ASTM Rostfritt sil, 20 cm.
Produktkod. 10603865
Change view
Skärmstorlek:
4,0 μm
63 μm
125 μm
1.70 mm
2,0 μm
3.35 mm
355 μm
4.75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Skärmstorlek Förpackningsstorlek
10603865 2,0 μm Varje
10576154 1.70 mm Varje
10595004 3.35 mm Varje
10768855 4,0 μm Varje
10716755 4.75 mm Varje
10585004 63 μm -
10612525 125 μm Varje
10716745 355 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10603865 Leverantör Endecotts Leverantörsnummer 008SAW2.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1053.23 SEK / Paket med 1
    Save 481.77 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Rostfri stålsil med kalibreringscertifikat
  • Varje Endecotts testsil levereras med ett kalibreringscertifikat.
  • Testsikter inspekteras och kalibreras enligt procedurer som anges i paragraf 5.1, tabell 1 i ISO3310-1 respektive ASTM E11.
  • Varje sil levereras med ett kalibreringscertifikat som inkluderar all information som tidigare angetts i efterlevnadscertifikatet och mer.
  • Certifikatet registrerar antalet uppmätta öppningar och tråddiametrar, genomsnittlig aperturstorlek och standardavvikelse separat för varp- och inslagsriktning.
  • Typen av väv kommer också att nämnas.
  • Dessutom är de individuellt serienumrerade för att ge full spårbarhet.
Specifications
Produkttyp Testsikt
Diameter (engelska) Yttre 8 tum
För användning med (applikation) Partikelstorlek
Diameter (metrisk) Yttre 203 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Skärmstorlek 2,0 μm
Mesh material Rostfritt stål
Silnummer 10