Läs mer
Astragaloside II, MedChemExpress
Produktkod. 16498978
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498978 10 mg -
16441408 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498978 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0433
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Astragaloside II
CAS 84676-89-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C43H70O15
Kvantitet 10 mg
Synonym Astrasieversianin VIII
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@]7([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)[H])([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Molekylvikt (g/mol) 827.01
Formel vikt 827.01
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid