missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Astragaloside III, MedChemExpress
Beskrivning
Astragaloside III is a natural product isolated from Astragalus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Astragaloside III |
| CAS | 84687-42-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C41H68O14 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (63.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@]([H])(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)CO[C@]2(O[C@@H]3C(C)(C)[C@@]([C@@H](O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@]7([C@]8(C)O[C@H](C(C)(O)C)CC8)[H])([H])[C@]5(C6)CC3)[H])O[C@H](CO)[C@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 784.97 |
| Formel vikt | 784.97 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?