Läs mer
Astragaloside VI, MedChemExpress
Produktkod. 16431758
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16431758 5 mg
1 options
Produktkod. 16431758 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN6577
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
MedChemExpress Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Astragaloside VI
CAS 84687-45-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C47H78O19
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (105.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@]1([C@]([C@@]5(O[C@H](C(C)(O)C)CC5)C)([H])[C@@H](O)C2)C)[C@@]6([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)C)([H])[C@@H](O[C@]9([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)CO)C3)C4
Molekylvikt (g/mol) 947.11
Formel vikt 947.11
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation