Läs mer
Gibco™ Astrocytmedium
Produktkod. 10367249 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10367249 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 10367249 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1261301
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Astrocytmedium
Astrocyte Medium har utvecklats speciellt för att stödja tillväxten av primära mänskliga och råttaastrocyter samtidigt som de behåller sina fenotyper. Mediet har internt validerats och optimerats för att ge en optimal balans mellan celltillväxt och upprätthållande av cellviabilitet, normal fenotyp och funktion. Om snabbare proliferation önskas rekommenderas tillsats av en lämplig mängd epidermal tillväxtfaktor (EGF), även om celler kan uppvisa morfologiska och fenotypiska förändringar.
Astrocyter är en typ av gliaceller i nervsystemet med en typisk stjärnform. Det har på senare år visat sig att astrocyter inte bara fungerar som gapfyllare och strukturella stöd, utan spelar en aktiv roll för att stödja de normala funktionerna hos neuroner, oligodendrocyter, neurala stamceller och blod-hjärnbarriär. De reglerar den extracellulära joniska och kemiska miljön, svarar på CNS-skada och spelar en grundläggande roll i patogenesen av ischemisk neuronal död, och de har förblivit ett av de mest aktiva forskningsområdena inom neurovetenskap.
Astrocytmedium har tre komponenter: basmedium (DMEM), N-2-supplement och OneShot Fetalt bovint serum (FBS). Blandning av dessa tre komponenter ger ett komplett medium.
För etablerade protokoll som använder Astrocyte Medium, gå till vår Gibco Neurobiologi Protocol Handbook .
Visa publikationer med hjälp av Gibco neurobiologiprodukter hos oss Gibco CellCite .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Gliaceller
Form Vätska
Produkttyp Astrocytmedium
Utan tillsatser Ingen EDTA, Utan fenolrött
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Omgivning
Innehåll och lagring •N-2 Supplement (100X), förvara vid –5 till –20 °C, skydda mot ljus
• Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM) (1 X), förvara vid 2–8 °C, skydda mot ljus
• One Shot Fetal Bovine Serum, förvara vid –5 till –20 °C, skydda mot ljus
Typ av kultur Däggdjurscellodling
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercuric acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, mercury(2+) salt