Läs mer
Astrophloxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Astrophloxine |
| CAS | 14696-39-0 |
| Molekylformel | C27H33IN2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,1'-Diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine Iodide, 1-Ethyl-2-[3-(1-ethyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-3,3-dimethyl-3H-indolium Iodide, Astrophloxin, SNC 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33N2.HI/c1-7-28-22-16-11-9-14-20(22)26(3,4)24(28)18-13-19-25-27(5,6)21-15-10-12-17-23(21)29(25)8-2;/h9-19H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].CCN1C(=CC=CC2=[N+](CC)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | (2E)-1-ethyl-2-[(E)-3-(1-ethyl-3,3-dimethylindol-1-ium-2-yl)prop-2-enylidene]-3,3-dimethylindole;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 512.47 |
| Formel vikt | 512.1688 |