missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Astryl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Astryl |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10AsNO5/c11-5-8(12)10-7-3-1-6(2-4-7)9(13,14)15/h1-4,11H,5H2,(H,10,12)(H2,13,14,15) |
| Formel vikt | 274.9775 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?