Läs mer
ASTX660, MedChemExpress
Beskrivning
ASTX660 is an orally bioavailable dual antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein (cIAP) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ASTX660 |
| CAS | 1799328-86-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H42FN5O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (185.29 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@H]1N(C[C@@H]2N(CC(N3CC(C)(C)C4=NC(CO)=C(CC5=CC=C(F)C=C5)C=C43)=O)C[C@@H](C)NC2)CCOC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 539.68 |
| Formel vikt | 539.68 |
| Visa mer |