Läs mer
Asulam-d3 (methoxy-d3), CDN
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asulam-d3 (methoxy-d3) |
| Molekylformel | C8 D3 H7 N2 O4 S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Asulam-d3, Asulam-D3 (methoxy-D3), Methyl-d3 (4-aminophenylsulfonyl)carbamate, N1-(Methoxy-d3)carbonylsulfanilamide, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]carbamic acid methyl-d3 ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-15(12,13)7-4-2-6(9)3-5-7/h2-5 H,9H2,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl N-(4-aminophenyl)sulfonylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.2595 |
| Formel vikt | 233.055 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |