missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Asulam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asulam |
| CAS | 3337-71-1 |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O4 S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Carbamic acid, [(4-aminophenyl)sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Carbamic acid, sulfanilyl-, methyl ester (7CI,8CI), Asilan, Asulam, Asulox F, M and B 9057, MB 9057, Methyl (4-aminophenylsulfonyl)carbamate, Methyl 4-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl p-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl sulfanilylcarbamate, N1-Methoxycarbonylsulfanilamide, Plakin, Plakin (herbicide), Rattler, Rattler (herbicide) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-15(12,13)7-4-2-6(9)3-5-7/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl N-(4-aminophenyl)sulfonylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.24 |
| Formel vikt | 230.0361 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?