missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Asunaprevir, MedChemExpress
Beskrivning
Asunaprevir (BMS-650032) is a potent and orally bioavailable hepatitis C virus (HCV) NS3 protease inhibitor, with IC50 of 0.2 nM-3.5 nM. Asunaprevir inhibits SARS-CoV-2 3CLpro activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asunaprevir |
| CAS | 630420-16-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H46ClN5O9S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BMS-650032 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.64 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (26.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC=C2C(C(O[C@H]3CN(C([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(C)(C)C)=O)[C@H](C(N[C@@]4(C(NS(C5CC5)(=O)=O)=O)[C@H](C=C)C4)=O)C3)=NC=C2OC)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 748.29 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?