Läs mer
Asymmetric dimethylarginine, MedChemExpress
Beskrivning
Asymmetric dimethylarginine is an endogenous inhibitor of nitric oxide synthase (NOS), and functions as a marker of endothelial dysfunction in a number of pathological states.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asymmetric dimethylarginine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 30315-93-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H18N4O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (494.44 mM; adjust pH to 2-3 with HCl) ∣DMSO : 100 mg/mL (494.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C)C(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N |
| Visa mer |