Läs mer
Navailles Asynkron ESD-stol
Produktkod. 17436172
Change view
Hjultyp:
Antistatiska hjul
Hold (Håll)
Justerbar (höjd):
470 till 600 mm
570 till 810 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hjultyp Justerbar (höjd)
17436172 Hold (Håll) 570 till 810 mm
17426172 Antistatiska hjul 470 till 600 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17436172 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7EG 40GHLE 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6867.00 SEK
    6377.88 SEK / Paket med 1
    Save 489.12 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Denna asynkrona ESD-stol är lämplig för precisionsarbete i rena rum, anpassar sig extremt väl till alla arbetsställningar och erbjuder oöverträffad ergonomi och arbetskomfort. I synnerhet ger den svankstöd i alla positioner.
  • Krom, 5-grenad, reptålig, förstärkt bas med antistatiska hjul eller glid
  • Krom gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • Ergonomisk sits i svart KANGO™ polyuretan
  • Justerbar fotring i aluminium
  • Oberoende justerbar sits och ryggstöd med en fingertoppsspak tack vare asynkron mekanism
  • Speciellt ledande polyuretan ansluts till stolens metalldelar, vilket gör att elektricitet kan urladdas genom kolhjul eller kuddar
  • Intyg om lämplighet för användning i ett renrum genom bestämning av partikelkoncentrationen i luften enligt standarden NF EN ISO 14644-14 (november 2016)
  • Enhet designad för att säkerställa en perfekt sänkning av elektriska laddningar till marken (reaktivitetstest av LCIE)
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar (höjd) 570 till 810 mm
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad ISO 3
Avsluta Polyuretan
För användning med (applikation) Rena rum
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Klädsel Polyuretan
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 30.2 lb.
Vikt (metrisk) 13.7 kg
Hjultyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,2 tum
Bredd (metrisk) 59 cm