Läs mer
Navailles Asynkron PVC-stol
Produktkod. 17436162
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
120 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
17436162 120 kg
1 options
Produktkod. 17436162 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 4DL 40GHLP 01 505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6184.50 SEK
    5742.37 SEK / Paket med 1
    Save 442.13 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Den asynkrona PVC-stolen är helt justerbar och lätt att desinficera.
  • 5-grenad, reptålig, förstärkt krombas med ledade glid
  • Gaslyftpelare med höjdjustering från 550 till 790 mm och stötdämpare
  • fotring i aluminium med justerbar höjd
  • Bred sits i grå M1 vinyl med högdensitets mjukt skum
  • Oberoende justerbar sits och ryggstöd med en fingertoppsspak tack vare en asynkron mekanism
  • Högt ryggstöd i grå vinyl med högdensitets mjukt skum, justerbart i höjdled
Specifikationer
Färg Blått
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad M1
För användning med (applikation) Laboratorier
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 550 till 790 mm
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 30.9 lb.
Vikt (metrisk) 14 kg
Hjultyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,2 tum
Bredd (metrisk) 59 cm