missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AT-9283, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AT-9283 |
| CAS | 896466-04-9 |
| Molekylformel | C19 H23 N7 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AT 9283, 1-Cyclopropyl-3-(3-(5-(morpholinomethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)urea, N-Cyclopropyl-N'-[3-[5-(4-morpholinylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-pyrazol-4-yl]-urea |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N7O2/c27-19(21-13-2-3-13)24-16-10-20-25-17(16)18-22-14-4-1-12(9-15(14)23-18)11-26-5-7-28-8-6-26/h1,4,9-10,13H,2-3,5-8,11H2,(H,20,25)(H,22,23)(H2,21,24,27) |
| LEDER | O=C(NC1CC1)Nc2c[nH]nc2c3nc4cc(CN5CCOCC5)ccc4[nH]3 |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-3-[3-[5-(morpholin-4-ylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-pyrazol-4-yl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.43 |
| Formel vikt | 381.1913 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?