Läs mer
AT7519 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
AT7519 Hydrochloride is a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AT7519 Hydrochloride |
| CAS | 902135-91-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H18Cl3N5O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 300 mg/mL (716.49 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (19.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(C(Cl)=CC=C1)=C1Cl)NC2=CNN=C2C(NC3CCNCC3)=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.71 |
| Formel vikt | 418.71 |
| Visa mer |