Läs mer
AT7519 TFA, MedChemExpress
Beskrivning
AT7519 (AT7519M) TFA as a potent inhibitor of CDKs, with IC50s of 210, 47, 100, 13, 170, and <10 nM for CDK1, CDK2, CDK4 to CDK6, and CDK9, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AT7519 TFA |
| CAS | 1431697-85-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18Cl2F3N5O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AT7519M TFA |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (201.50 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CNN=C1C(NC2CCNCC2)=O)C3=C(Cl)C=CC=C3Cl.O=C(O)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.27 |
| Visa mer |