Läs mer
AT7867 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
AT7867 dihydrochloride is a potent ATP-competitive inhibitor of Akt1/Akt2/Akt3 and p70S6K/PKA with IC50s of 32 nM/17 nM/47 nM and 85 nM/20 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AT7867 dihydrochloride |
| CAS | 1431697-86-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22Cl3N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (121.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.27 mg/mL (5.53 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | ClC1=CC=C(C=C1)C2(CCNCC2)C3=CC=C(C=C3)C4=CNN=C4.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.77 |
| Formel vikt | 410.77 |
| Visa mer |