missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AT9283, MedChemExpress
Beskrivelse
AT9283 is a multi-targeted kinase inhibitor with potent activity against Aurora A/B, JAK2/3, Abl (T315I) and Flt3 (IC50s ranging from 1 to 30 nM). AT9283 inhibits growth and survival of multiple solid tumors in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | AT9283 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 896466-04-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H23N7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.17 mM) |
| LEDER | O=C(NC1CC1)NC2=CNN=C2C3=NC4=CC=C(C=C4N3)CN5CCOCC5 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?