Läs mer
AT9283, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488068
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16488068 10 mg -
16480346 2 mg -
16473987 50 mg -
16440538 5 mg 5mg
16417846 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488068 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50514
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress AT9283 is a multi-targeted kinase inhibitor with potent activity against Aurora A/B, JAK2/3, Abl (T315I) and Flt3 (IC50s ranging from 1 to 30 nM). AT9283 inhibits growth and survival of multiple solid tumors in vitro and in vivo.
AT9283 is a multi-targeted kinase inhibitor with potent activity against Aurora A/B, JAK2/3, Abl (T315I) and Flt3 (IC50s ranging from 1 to 30 nM). AT9283 inhibits growth and survival of multiple solid tumors in vitro and in vivo.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material AT9283
Fysisk form Solid
CAS 896466-04-9
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H23N7O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.17 mM)
LEDER O=C(NC1CC1)NC2=CNN=C2C3=NC4=CC=C(C=C4N3)CN5CCOCC5
Molekylvikt (g/mol) 381.43
Formel vikt 381.43
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.