Läs mer
ATAGO™ AP-300 automatisk polarimeter: Typ A (temperaturkontrollerad) paket
Beskrivning
Innehåller
AP-300 Polarimeter, mantlat flödesrör med tratt och temperatursensor för mantel (200 mm, ungefärlig volym: 15 ml)
AP-300 Polarimeter mäter den optiska rotationen av optiskt aktiva substanser som sackarid, askorbinsyra, natriumglutamat och andra.
- Kompakt, platsbesparande och helautomatisk
- Mät provet enkelt genom att ställa in observationsröret (fyllt med ett vätskeprov) i provkammaren och trycka på START
- Stor och lättläst bakgrundsbelyst färg LCD
- Grafisk display indikerar överensstämmelsen mellan mätvärdena för mätningar med gränsinställningar
- Visar genomsnittligt mätvärde
- Kan anslutas till en skrivare
- Historikfunktionen lagrar 30 tidigare mätvärden för referens, utskrift eller export till en dator
- AC uttag (100 till 240VAC)
Specifikationer:
- Måttskala: Rotationsvinkel, internationell sockerskala
- Mätvärden: Rotationsvinkel, internationell sockerskala, specifik optisk rotation, koncentration och renhet
- Mätområde: Rotationsvinkel: -89.999 till +89.999° ; Internationell sockerskala: -130 000 till +130 000 °Z
- Upplösning: Rotationsvinkel: 0,001° ; Internationell sockerskala: 0,001 °Z
- Noggrannhet: Rotationsvinkel:± 0,01° ; Internationell sockerskala:± 0,03 °Z
- Temperaturområde: 10° till 30 °C
- Temperaturnoggrannhet:± 0,5 °C
- Temperaturupplösning: 0,5 °C
- Ljuskälla: Halogenlampa
- Displaypanel: Färg LCD med bakgrundsbelysning
- Mätning Våglängd: 589nm
- Längd på observationsrör: Upp till 200 mm
- Strömförsörjning: 100 till 240VAC 50/60Hz
- Strömförbrukning: 65VA
- Mått; 48,5 x 28,5 x 17,5 cm
- Vikt: 14,4 kg
Beställningsinfo
Programvaran PolariSoft är tillgänglig för att stödja kundens efterlevnad av FDA 21 Part 11. Bad med cirkulerande konstant temperatur säljs separat. (Cirkulerande bad är inte nödvändigt när temperaturkompensationsfunktionen används eller när AP-300 används i ett temperaturkontrollerat rum.) Kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för tillbehör.
Uppfyllande
Uppfyller HACCP,GMP och GLP systemstandarder. Överensstämmer med ICUMSA-standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Bakgrundsbelyst LCD |
| Beskrivning | Automatisk polarimeter: Typ A (temperaturkontrollerad) paket |