Läs mer
ATAGO™ Digital handhållen pennrefraktometer, PEN-Urin SG
Beskrivning
Innehåller
Förvaringsväska
- Mättiden är bara 2 sekunder
- Vattentålig
Beställningsinfo
Valfritt kalibreringscertifikat tillgängligt.
Specifikationer
Specifikationer
| Skalområde | 1.0000 till 1.0600 Urinspecifik vikt |
| Modell | PEN-Urin SG |
| Provvolym | Små volymer |
| Kalibrering | Endast med vatten |
| Noggrannhet | ±0,0010 |
| Upplösning | Urin SG 0,0001 |
| Mätningstid | 2 sek |
| För användning med (applikation) | Mätning av urinens specifik vikt |
| IP-betyg | IP65 Vattentålig (Prismhuvud: IP67) |
| Vikt (engelska) | 0.1 lb. |
| Visa mer |