Läs mer
ATAGO™ Digital handhållen fickrefraktometer, PAL-α
Beskrivning
- Prisvärd refraktometer
- Designad med en vattentät funktion, enheten kan tvättas under rinnande vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Refraktometrar |
| Skalområde | 0,0 till 85,0 (visas: -0,2 till 85,5) |
| Modell | KOMPIS-α |
| Provvolym | 0.3 mL |
| Noggrannhet | ±0,2 |
| Upplösning | 0.1 |
| Skaltyp | Brix |
| Mätningstid | 3 sek. |
| IP-betyg | IP65 Dammtät och skyddad mot vattenstrålar |
| Vikt (metrisk) | 100 g |
| Visa mer |