Läs mer
ATAGO™ Digital handhållen fickrefraktometer: PAL-RI
Beskrivning
Mätningstid: 3 sekunder.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Refraktometrar |
| Brytningsindex | 1,3306 till 1,5284 |
| Modell | PAL-RI |
| Provvolym | 0.3 mL |
| Noggrannhet | ±0,0003 (vatten vid 20 °C) |
| Upplösning | 0.0001 |
| Skaltyp | Brytningsindex |
| Mätningstid | 3 sek. |
| IP-betyg | IP65 Dammtät och skyddad mot vattenstrålar |
| Vikt (metrisk) | 100 g |
| Visa mer |