Läs mer
ATAGO™ Bemästra-α Refraktometer, ATC, Vattentålig
Beskrivning
- Utrustad med automatisk temperaturkompensation och vattentät (IP65)
- Lätt att läsa, lätt att hålla och lätt att rengöra med ett jämnt prov, stabila och böjda kanter
- Tillverkade av metall; för salta och sura prover, välj modell med plastkropp (MASTER-Pa)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Refraktometrar |
| Skalområde | 0,0 till 33,0 Brix |
| Modell | Bemästra-α |
| Noggrannhet | ±0,2 % repeterbarhet:± 0,1 % |
| Upplösning | Min. Skala± 0,2 % |
| Skaltyp | Brix |
| Omgivningstemperatur (metrisk) | 10 °C till 30 °C |
| Temperaturkompensation | 10 °C till 30 °C |