Läs mer
ATAGO™ POLAX-2L polarimeter
Beskrivning
Långvarig LED
- Långlivad LED som lyser snabbt används som ljuskälla
Digital display
- Mätvärden indikeras digitalt på displaypanelen
Smidiga mått
- Tryckknappsbrytare för att rotera analysatorn
- Skift/temp-omkopplare ändrar rotationshastighet i två steg
Specifikationer
- Skala: Rotationsvinkel; Internationell sockerskala
- Mätområde: Rotationsvinkel: -179,95° till +180,00° ; Internationell sockerskala: -130,0 °Z till +130,0 °Z
- Upplösning: Rotationsvinkel: 0,05° ; Internationell sockerskala: 0,1 °Z
- Noggrannhet: Rotationsvinkel:± 0,10° ; Internationell sockerskala: 0,3 °Z
- Temperaturkompensation: 5° till 40 °C
- Mätning Våglängd: 589nm
- Strömförsörjning: AC100 till 240V 50/60Hz
- Mått: 43 x 22 x 30 cm
- Vikt: 10,3 kg
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
HACCP, GLP , GMP
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Digital |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning | 100/240 V AC |