Läs mer
ATAGO™ PR-32α Digital Brix refraktometer
Beskrivning
- Enheten är utformad för att täcka lågkoncentrations Brix-värden av fruktjuicer, andra livsmedels- och dryckesprodukter samt kemikalier och industriella vätskor som skärolja, rengöringsvätska och frostskyddsmedel
- Programmerad med funktionen användarskala som tillåter användare att mata in koefficienten i formeln: [Concentration =Brix X Coefficient] för att visa koncentrationen av olika provtyper
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Refraktometrar |
| Skalområde | 0,0 till 32,0 Brix |
| Modell | PR-32α |
| Noggrannhet | ±0,1 % |
| Upplösning | Min. Indikation 0,1 % |
| Skaltyp | Brix |
| Omgivningstemperatur (metrisk) | 5 °C till 40 °C |
| Temperaturkompensation | 5 °C till 40 °C |