Läs mer
ATAGO™ RX-5000α Automatisk digital refraktometer
Produktkod. 10631983
Change view
:
Automatisk digital refraktometer RX-5000 alpha
Produktkod.
10631983 Automatisk digital refraktometer RX-5000 alpha
1 options
Produktkod. 10631983 Leverantör ATAGO™ Leverantörsnummer 3261
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan ställa in mättemperatur internt och mäter brytningsindex, Brix eller koncentration av olika vätskor exakt och snabbt. De ATAGO™ RX-5000α Automatisk digital refraktometer har en termomodul för att kontrollera temperaturen, så ett vattenbad med konstant temperatur är inte nödvändigt.
  • Mätningen startar automatiskt efter att provet når din måltemperatur; brytningsindex och Brix vid din måltemperatur visas snabbt.
  • Hög Brix± 0,03% och brytningsindex± 0,00004 noggrannhet kan erhållas
  • Visar topp- och bottengränsfältet för ditt inställda kontrollområde
  • Om mätvärdet skiljer sig från det för din Standard Liquid eller annan refraktometer, kan det justeras inom ett visst område
  • 60 typer av användarvågar kan matas in enligt ditt prov
  • Kan ta fram 30 senaste mätningar
  • Specialmodell av RX-α 5000 tillåter förprogrammering av ytterligare en skala (som honungsfuktighet, inverterat sockerprocent eller saltkoncentration) utöver brytningsindex och Brix (%) på kundförfrågan
Garanti
Två års begränsad garanti; kan förlängas till tre år om produkten är registrerad hos ATAGO .
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Skalområde 0,00 till 100,00 Brix
Brytningsindex 1,32700 till 1,58000
Modell RX-5000α
Noggrannhet Brytningsindex (nD):± 0,00004; Brix:± 0,03 %
Repeterbarhet Brytningsindex (nD):± 0,00002; Brix:± 0,01 %
Upplösning Brytningsindex (nD): 0,00001; Brix: 0,01 %
Skaltyp Brix, brytningsindex
Omgivningstemperatur (metrisk) 5 °C till 60 °C
Temperaturkompensation 5 °C till 60 °C
Temperaturupplösning 0,01 °C