Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ ATAS Optic Split / Splitless FocusLiner
Produktkod. 12914091
Kvantitet:
1 st
5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12914091
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 092272
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med ATAS optiska instrument
Specifikationer
Kvantitet 5/Pk.
Längd (metrisk) 81 mm
Produkttyp Split/Splitless Focusliner Inlet Liner
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm