Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ ATAS Optic Split / Splitless FocusLiner
Kvantitet:
1 st
5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med ATAS optiska instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (metrisk) | 81 mm |
| Produkttyp | Split/Splitless Focusliner Inlet Liner |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |