Läs mer
Atazanavir sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16413327
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 16413327
Brand: Medchem Express HY17367A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Atazanavir (BMS-232632) sulfate, a highly selective HIV-1 protease inhibitor, is the first protease inhibitor approved for once-daily administration. Atazanavir sulfate is a substrate and inhibitor of CYP3A4, and an inhibitor and inducer of P-glycoprotein (P-gp). Atazanavir sulfate is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 3.49 μM.
Atazanavir (BMS-232632) sulfate, a highly selective HIV-1 protease inhibitor, is the first protease inhibitor approved for once-daily administration. Atazanavir sulfate is a substrate and inhibitor of CYP3A4, and an inhibitor and inducer of P-glycoprotein (P-gp). Atazanavir sulfate is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atazanavir sulfate
Fysisk form Solid
CAS 229975-97-7
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H54N6O11S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym BMS-232632 sulfate
Löslighetsinformation DMSO : 166 mg/mL (206.74 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(OC)N[C@@H](C(C)(C)C)C(NN(CC1=CC=C(C2=NC=CC=C2)C=C1)C[C@H](O)[C@H](CC3=CC=CC=C3)NC([C@H](C(C)(C)C)NC(OC)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 802.93
Formel vikt 802.93
Procent renhet 99.28%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.