missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ ATCAY Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA545165
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Peptide sequence: LQYEEERLKA RRESARPQPE FVLPRSEEKP EVAPVENRSA LVSEDQETSM Sequence homology: Human: 100%; Mouse: 79%; Rat: 79%.
This gene encodes a neuron-restricted protein that contains a CRAL-TRIO motif common to proteins that bind small lipophilic molecules. Mutations in this gene are associated with cerebellar ataxia, Cayman type.
Specifikationer
| ATCAY | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ATCAY | |
| 3322401A10Rik; ataxia cayman type protein; ataxia cerebellar Cayman type; ataxia, cerebellar, Cayman type; ataxia, cerebellar, Cayman type homolog (human); Atcay; ATCAY, caytaxin; BB077577; BNIP-2-homolgy; BNIP-2-homology; BNIP-H; Cayman ataxia; caytaxin; CLAC; hes; hesitant; ji; jittery; KIAA1872 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 85300 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q86WG3 | |
| ATCAY | |
| Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human ATCAY (aa 321-370). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering