Läs mer
Atenolol 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30457574
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457574 1 ml
1 options
Produktkod. 30457574 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0013.0011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atenolol
CAS 29122-68-7
Analyt- eller komponentnamn Atenolol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H22 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8CI), (RS)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol, (+/-)-Atenolol
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC-namn 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]fenyl]acetamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 266.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 266,163 g/mol