Läs mer
Atenolol, 98 %
Produktkod. 13565040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13565040 5 g Glasflaska 5g
13555040 1 g Glasflaska 1g
13575040 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13565040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2169.95 SEK
    1948.65 SEK / 5g
    Save 221.30 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29122-68-7
Molekylformel C14H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 266.34
InChI-nyckel METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym atenolol, tenormin, tenormine, normiten, blokium, prenormine, tenoblock, atehexal, betablok, cuxanorm
PubChem CID 2249
ChEBI CHEBI:2904
IUPAC-namn 2-[4-[2-hydroxi-3-(propan-2-ylamino)propoxi]fenyl]acetamid
LEDER CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Atenolol
Smältpunkt 146,0 °C till 148,0 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,85
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löslig i metanol, ättiksyra, dmso, etanol, olöslig i acetonitril, etylacetat, klorofor, m
Formel vikt 266.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.