Läs mer
Atenolol, 98 %
Produktkod. 13575040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13575040 25 g Glasflaska 25g
13555040 1 g Glasflaska 1g
13565040 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13575040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449550250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29122-68-7
Molekylformel C14H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 266.34
InChI-nyckel METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym atenolol, tenormin, tenormine, normiten, blokium, prenormine, tenoblock, atehexal, betablok, cuxanorm
PubChem CID 2249
ChEBI CHEBI:2904
IUPAC-namn 2-[4-[2-hydroxi-3-(propan-2-ylamino)propoxi]fenyl]acetamid
LEDER CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atenolol
Smältpunkt 146,0 °C till 148,0 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,85
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löslig i metanol, ättiksyra, dmso, etanol, olöslig i acetonitril, etylacetat, klorofor, m
Formel vikt 266.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.