Läs mer
(±)-Atenolol-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atenolol-d7 |
| CAS | 1202864-50-3 |
| Molekylformel | C14 D7 H15 N2 O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Atenolol D7, Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]benzeneacetamide, Atenolol-d7, Atenolol D7 (Isopropyl D7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17 H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-[4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.379 |
| Formel vikt | 273.207 g/mol |
| Visa mer |