Läs mer
Atenolol-d7, TRC
Produktkod. 30329927
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30329927 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30329927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79007750MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atenolol-d7
CAS 1202864-50-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 D7 H15 N2 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Atenolol D7, Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]benzeneacetamide, Atenolol-d7, Atenolol D7 (Isopropyl D7)
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2-[4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 273.379
Formel vikt 273.207